Learn More
Thermo Scientific™ 11mm Autosampler Snap-It Caps
Descrizione
I setti e i tappi a pressione per imboccatura larga da 11 mm Thermo Scientific™ non richiedono strumenti di crimpatura e decapsulamento. Sono facili da applicare e da rimuovere e perfettamente compatibili con tutte le fiale Snap-It. Grazie alle maggiori dimensioni, l'area aperta consente la penetrazione dell'ago nell'intera apertura della fiala. Questi tappi in polietilene chimicamente inerte sono indicati per la maggior parte delle applicazioni cromatografiche e costituiscono una scelta economica per applicazioni HPLC, GC e IC di routine, ma sono dotati di ridotte proprietà sigillanti e nessuna possibilità di essere risigillati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Easy application and removal
- Improved sealing against sample evaporation
Specifica
Specifica
| Descrizione | 11mm Snap-It Cap, 6mm hole |
| Colore | Blu, Clear, Red |
| Materiale | PTFE, Rubber, Polyethylene |
| Setto | Clear PTFE/Synthetic Red Rubber |
| Product Line | National Snap-It |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.0 mm |
| Tipo | Snap Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | National 11 mm Snap-It Vials |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.