Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Vial, Clear Glass, Integrated Micro-Insert
Standard vials for GC and HPLC.
Marca: Fisherbrand™
73.40 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31500kg
Descrizione
- 11 mm Crimp Neck Vial
Specifica
Saldatura superiore | |
11.6 mm | |
0.4 mL | |
Collo a fascetta | |
Conico | |
0.2 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Trasparente | |
Vetro | |
GC, HPLC | |
CleanPack, scatola in PP | |
< 1 µl | |
Fondo piatto | |
100 | |
Sì |