Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Amber Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 11593790
Click to view available options
Marking Spot:
No
Tipo di chiusura:
Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Tappo a capsula
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 11593790
Marca: Thermo Scientific™ 2CV(A)STCP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 amber vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 11 mm Amber Crimp Top Vial Convenience Kits (Unassembled). Each kit includes 100 amber glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
With these convenience kits, all items remain handy and dust free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 2mL Crimp Top Vial Amber; 11mm Crimp Cap Silicone/PTFE Liner
Colore Ambra
Materiale Vetro, PTFE, Silicone
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto Silicone/PTFE
N. per confezione 100
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC and HPLC Analytical Autosamplers from Most Manufacturers