Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™ 11 15 2107
Codice prodotto. 15522320
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hard
Beige, Red-Orange, Blue
Polyethylene
100
Snap Ring Cap
Red Rubber/PTFE
11 mm
HPLC
1 mm