Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Red, Center hole, assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
187.00€ - 553.00€
Specifica
Descrizione | Hard |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
Materiale | Polyethylene |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11797587
|
Fisherbrand™
11 15 1326 |
Silicone/PTFE | Blue, White, Red | 1 mm |
553.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11844910
|
Fisherbrand™
11 15 1323 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent, Red | 1 mm |
191.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11864910
|
Fisherbrand™
11 15 1325 |
Silicone/PTFE | Red, White | 1.3 mm |
187.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11854910
|
Fisherbrand™
11 15 1324 |
Silicone/PTFE | Red, White | 1 mm |
357.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Hard | |
Polyethylene | |
100 |
11 mm | |
HPLC | |
Snap Ring Cap |