Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione da 11 mm in PE, versione con tappo morbido, foro centrale, setto assemblato
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™ 11 15 1857
337.24 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24362" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Soft | |
Red, White, Blue | |
Polyethylene | |
100 | |
Snap Ring Cap |
Silicone/PTFE | |
11 mm | |
HPLC | |
1 mm |