Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione in PE da 11 mm, trasparente, foro centrale, setto assemblato
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca:  Fisherbrand™ 11 15 2045
419.16 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11844930
  • 573.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hard
Red, White, Transparent
Polyethylene
HPLC
1.3 mm
Silicone/PTFE
11 mm
Yes
100
Snap Ring Cap