Learn More
Fisherbrand™ Micro fiala da 11 mm con anello a pressione in plastica e microinserto in vetro
Consigliato esclusivamente per applicazioni HPLC.
69.85€ - 73.95€
Specifica
Descrizione TopSert
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale TPX
Volume (sistema metrico) 0.35 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11525924
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 14 1656
Amber
73.95€
pezzi 100
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11585914
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
11 14 1190
Trasparente
69.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fiala/sistema di chiusura consigliati solo per applicazioni HPLC
  • Fiale universali utilizzabili con quasi tutti gli autocampionatori, anche quelli per manipolazione robotizzata
  • Fiale sigillabili anche con guarnizioni a capsula standard in alluminio da 11 mm
Specifica
Specifica
TopSert
TPX
GC, HPLC
Polypropylene Box
<4 μL
Flat Bottom
100
No
11.6 mm
0.35 mL
Snap/Crimp
Conical Integrated Insert
0.2 mL
32 mm
ND11