Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a pressione, da 11 mm, imboccatura larga, color ambra
Solo per applicazioni HPLC.
Marca:  Fisherbrand™ 11 09 3406
58.46 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24362" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16348367
  • 61.90€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 1.5mL
  • Snap Ring
  • Glass
  • Amber
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Micro-Vial
12 mm
1.4 mL
Snap Ring
<4 μL
Conical Bottom, Round Glass Foot
100
No
Amber
Glass
HPLC
CleanPack, Polypropylene Box
1 mL
32 mm
ND11