Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a clip 11 mm, imboccatura larga, trasparente
12.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21965" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 1.5 ml
- Seeger
- Vetro
- Trasparente
- Fiale per utilizzo universale per quasi tutti gli autocampionatori, anche per quelli con gestione robotizzata
Specifica
CleanPack | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Snap Ring | |
< 100 µl | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
Clear | |
Vetro | |
HPLC | |
PP-scatola | |
1.5 ml | |
32 mm | |
11 |