Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a clip 11 mm, imboccatura larga, trasparente
54.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21965" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 1.5mL
- Snap Ring
- Glass
- Clear
- Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
Specifica
Micro-Vial | |
12 mm | |
1.4 mL | |
Snap Ring | |
<4 μL | |
Conical Bottom, Round Glass Foot | |
100 | |
No |
Clear | |
Glass | |
HPLC | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
1 mL | |
32 mm | |
ND11 |