Learn More
BRAND™ 12-well Insert 2in1, PC-Membrane
Codice prodotto. 16154957 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensione del poro:
0.4 μm
8 μm
N. per confezione:
4 x 9
48 x 1
Förpackningsstorlek:
pezzi 36
pezzi 48
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16154957
Brand: BRAND™ 782721
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
  • Use Inserts in a hanging or standing position
  • For 12-well plates or culture dishes
  • Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descrizione 12-well Insert 2in1, PC-Membrane 0.4 μm, Multipack
Materiale Polycarbonate
Dimensione del poro 0.4 μm
N. per confezione 4 x 9
Sterilità Sterile
No. of Wells 12
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.