Learn More
Gilac™ 120 L Pole Bag Holder
120 L Pole Bag Holder with lid. When operated manually, lid remains open on its own.
162.00€
Specifica
Product Type Bag Holder
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 120 L
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bin Bags
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15942884
Vedere i documenti
Gilac™
G619041
White
162.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15932884
Vedere i documenti
Gilac™
G619022
Blue
162.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 120 L pole bag holder with lid
  • When operated manually, lid remains open on its own
  • May also be opened and closed normally using the pedal
  • The pedal also prevents contamination
  • Pole bag holder equipped with 2 wheels to make it easier to move. 2 additional wheels are available as an option
  • Bag very easy to remove and put back
  • The straight handle, at the back, enables it to fit against the wall
  • Lid available in 5 colors, suitable for selective sorting
  • Pole bag holder with lid is delivered in 2 packs (1 pack for the pole bag holder, 1 pack for the lid)
  • Pole bag holder delivered to be assembled
Specifica
Specifica
Bag Holder
120 L
Bin Bags
Non-sterile
2.1 ft.
1.6 ft.
3.2 ft.
13.9 lb.
Not Autoclavable
Reusable
HDPE
640 x 500 x 970 mm
640 mm
500 mm
970 mm
6.3 kg