Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Autosampler Vial Crimp Caps
Codice prodotto. p-6062405
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 144
Codice prodotto. 12410208
Marca: Thermo Scientific™ C401552
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
14 mm Snap/Crimp Caps and Septa are available in an assortment of materials. Pre-assembled caps and septa minimize contamination from handling.
Thermo Scientific™ 13 mm Snap/Crimp Caps and Septa are available in an assortment of materials to match your chromatography application needs. Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling. They are available from the Thermo Scientific™ National™ brand.
  • Kim-Snap™ closures provide a tight seal without the need of a crimper
  • National Scientific aluminum crimp closures provide a secure, leak-resistant seal
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 13mm Kim-Snap Closure
Colore Clear, White
Materiale PTFE, Polypropylene
Setto White Virgin PTFE, 0.01 in.
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo Kim-Snap
Dimensione chiusura 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials