Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Clear Glass Screw Thread Vials
Descrizione
These 13mm vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass and feature a 13-425 thread finish, they are available in Thermo Scientific™ Premiere™, National™ and Chromacol™ brands.
Le fiale per microcampionamento a elevato recupero consentono la massima estrazione del campione senza necessità di inserti di separazione
L'etichetta scrivibile fornita su alcune provette consente di identificare il campione e il volume
Il vetro silanizzato (disattivato) opzionale permette il massimo recupero dei composti polari, labili o a interazione con l'OH
Gli inserti Polyspring si allineano automaticamente e agiscono come ammortizzatori contro il contatto con l'ago.
Compatibilità con autocampionatori*
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (carosello Wisp 48 a posizioni)
*Per la compatibilità con gli autocampionatori, vedere il catalogo delle colonne e dei materiali di consumo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fiale con filettatura 13-425 |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 15 mm |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 4.0 ml |
| N. per confezione | 500 |
| Volume (sistema metrico) residuo | <800 μl |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Vedi altri risultati |