Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Cap
Provide a secure leak-resistant seal.
Marca:  Fisherbrand™ 13 01 0250
42.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12636685
  • 49.65€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 13mm
  • aluminum Cap
  • Cclear lacquered
  • Center hole
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear Lacquered
Aluminum
Crimp Cap
13 mm
100
ND13