Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, center hole, assembled septum
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
Marca:  Fisherbrand™ 13 03 1381
211.93 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11894960
  • 268.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE/Butyl
13 mm
HPLC
2 mm
Gray, Red
Aluminum
100
Crimp Cap
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, center hole, assembled septum > Butyl/PTFE red/grey,2.0mm thickness,55° shore A