Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, center hole, assembled septum
Codice prodotto. 12616695 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, Gray
Gray, Red
Red, White
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12616695
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Tipo Crimp Cap