Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, center hole, assembled septum
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
268.00€ - 568.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Tipo | Crimp Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11997051
|
Fisherbrand™
13 03 0307 |
Blue, Gray | PTFE/Butyl |
568.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11894960
|
Fisherbrand™
13 03 1381 |
Gray, Red | PTFE/Butyl |
268.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12616695
|
Fisherbrand™
13 03 1017 |
Red, White | Silicone/PTFE |
476.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
13 mm | |
Aluminum | |
HPLC | |
Crimp Cap |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, center hole, assembled septum