Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, Centre Tear-Off, assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, Gray
Gray, Red
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Gray, Red |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Tipo | Crimp Cap |