Learn More
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 13 mm, filettatura 13-425
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
88.20€ - 130.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Polypropylene
Dimensione chiusura ND13
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11797597
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13 08 0166
Black Center Hole Screw Cap
88.20€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11707607
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13 08 0336
Nero A vite
130.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11717607
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
13 08 0639
White Center Hole Screw Cap N/A N/A N/A
11898881
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13 08 0452
White Closed Top Screw Cap
97.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Da utilizzare con scatole per la conservazione in fibra di legno per dividere le scatole in griglie per la conservazione dei flaconi
  • Divisori per scatole per conservazione a basse temperature disponibili in griglie da 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 o 10 x 10
Specifica
Specifica
13 mm
Polypropylene
ND13
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 13 mm, filettatura 13-425