Learn More
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 13-425 thread, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, White, Black
Cream, Red, Black
Dark Blue, White, Black
Gray, Red, Black
Red, White, Black
Red-Orange, Transparent, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Blue, White, Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Pre-intagliato | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Tipo | Screw Cap |