Learn More
Fisherbrand™ Tappi in plastica Lock Bacti da 13 mm
Made from chemically resistant virgin plastic, Bacti-Caps™ provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange. They are ideal for use in science, research, and other laboratories.
31.60€
Specifica
Product Type | Lock Bacti Cap |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Plastic |
Quantità | 100 Pack |
Dimensioni (sistema metrico) | 13 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11547143
|
Fisherbrand™
|
Blue |
31.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11527143
|
Fisherbrand™
|
Red |
31.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11507143
|
Fisherbrand™
|
Black |
31.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11517143
|
Fisherbrand™
|
Bianco |
31.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11537143
|
Fisherbrand™
|
Yellow |
31.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Bacti-Caps™ for test tubes without edge
- Provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange, thus proving a more practical alternative to cotton wool plugs
- Suitable for all standard test tube sizes, they fit rimless and plastic tubes with an outside diameter of 13mm, 16mm, 19mm, 25mm and 38mm
- The three flexible fins molded on the inner wall of each cap ensure a positive fit even when minor variations in tube size occur
- Bacti-Caps™ are made from chemically resistant virgin plastic so they are unaffected by culture media, most acids, alkalis, alcohols and esters
- Improved culture growth
- Color coded
- Controlled gas interchange
Specifica
Lock Bacti Cap | |
Plastic | |
13 mm |
Autoclavable | |
100 Pack | |
Test Tubes |