Learn More
Hirschmann™ 140 μL Na-hep Capillaries
An excellent choice for blood gas analysis.
Marca:  Hirschmann™ 9222275
Codice prodotto. 10233531
  • 163.00€ / pezzi 1000
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sodium heparinized
  • With LOT number on packaging
  • Outer diameter of 2.35 mm, inner diameter of 1.55 mm
  • Labelled with: usable until, CE pursuant to IVD 98/EC
Specifica
Specifica
Na-hep Capillary
75 mm
140 μL