Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Cover for Stopper Feeder Track, with Drawstring Closure
GREENER_CHOICE
Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-TVK-351805D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17706899
  • 2805.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
Drawstring
Single-use
Non-sterile
Yes
<250°F
5.3 mil
5 in.
COC
White
Tyvek
0.13 mm
Poly Bag
<125°C
90 x 46 cm (35 x 18 in.)
13 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt