Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Cylindrical Equipment Cover
Ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
1260.00€ - 5785.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | COC |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Altezza (sistema imperiale) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Altezza (sistema imperiale) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17758267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-1460 |
14 in. | 60 in. | None |
3395.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17788267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-2048 |
20 in. | 48 in. | None |
3245.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17778277
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-3230 |
32 in. | 30 in. | None |
3395.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17798277
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-3260 |
32 in. | 60 in. | None |
4075.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17748297
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4836 |
48 in. | 36 in. | None |
3700.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17788297
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4884 |
48 in. | 84 in. | None |
5530.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17738307
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-5060 |
50 in. | 60 in. | None |
2140.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17768267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-1460E |
14 in. | 60 in. | Elastic |
3475.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17798267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-2048E |
20 in. | 48 in. | Elastic |
3320.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17778297
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-484860E |
32 in. | 60 in. | Elastic |
5280.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17788277
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-3230E |
32 in. | 30 in. | Elastic |
3645.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17758297
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4836E |
48 in. | 36 in. | Elastic |
3775.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17798297
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4884E |
48 in. | 84 in. | Elastic |
5785.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17748307
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-5060E |
50 in. | 60 in. | Elastic |
2265.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17796889
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-0905E |
9 in. | 5 in. | Heat Seal |
1260.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17788287
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4410E |
44 in. | 10 in. | Elastic |
3285.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Keeps cleaned equipment clean and protected from contamination
- Breathable
- Form fitting, fast and consistent
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
- Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Steam Sterilization | |
Tyvek | |
Steam | |
<125°C |
COC | |
Single-use | |
Pharmaceutical Equipment | |
Non-sterile | |
<250°F |