Learn More
Thermo Scientific™ 145 mL Bottle for TX-150 Rotor
Codice prodotto. 15553643
Bottle directly fits into the TX-150 rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Descrizione 125 mL bottle directly fit into TX-150 rotor
Materiale Polypropylene
N. per confezione 4
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 99 mm
Product Type Centrifuge Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) TX-150 Rotor
Altezza (sistema imperiale) 3.89 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 50 mm