Learn More
Wheaton™ 15 mL Graduated Centrifuge Tube
Centrifuge tube ideal for spinning down liquid samples.
210.00€ - 255.00€
Specifica
Materiale chiusura | Polyethylene |
---|---|
Colore chiusura | Blue |
Colore | Blue |
Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16464989
|
Wheaton™
380220 |
Bagged |
255.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16474989
|
Wheaton™
380230 |
Racked |
210.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For sample management and centrifugation
- Leak free
- Sterile
- Conical based tubes
Specifica
Polyethylene | |
Blue | |
Single-use | |
500 | |
Not Autoclavable | |
Screw Cap | |
Yes | |
Centrifuge Tube |
Blue | |
15 mL | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Conical | |
Yes | |
17 mm | |
9000 x g |