Learn More
Labcon 15 mL MetalFree™ Centrifuge Tubes with Flat Caps
Certified free of metals to 1 part per billion of 21 common metals
263.00€ - 322.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
---|---|
Colore | Natural |
Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polypropylene Resin |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16644032
|
Labcon
3134-345-001-9 |
50 Tubes / bag/10 bags / case |
263.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16664042
|
Labcon
3144-335-001-9 |
25 Tubes / low waste fiber rack/2 racks / Pk./10 Pk. / case |
322.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Conical centrifuge tube
- With attached flat screw caps
- Certified free of metals to 1 part per billion of 21 common metals
- Caps are pure natural polyethylene
- Patented anti-smear writing surface
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic);
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 17,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 15 mL
- Natural colorless caps
- Made in USA
Specifica
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
15 mL | |
Polypropylene Resin | |
Sterile | |
Autoclavable | |
Yes | |
2 to 15 in 0.5 increments |
Natural | |
Single-use | |
50 | |
MetalFree™ Centrifuge Tubes | |
17 mm | |
Yes |