Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 17517906 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Flat Screw Cap
Plug Style Screw Cap
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
25 Tubes/Rack, 2 Racks/Pk.
25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 6 Pk./Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 17517906
Marca: Labcon™ 31473350169
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Centrifuge tubes are designed for everyday centrifugation and storage needs. Available with either a flat cap or a plug style cap.
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polyethylene
Colore chiusura Purple
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
N. per confezione 50/Pk.
Imballaggio 25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 6 Pk./Cs.
Quantità 25 Tubes/Rack, 2 Racks/Pk.
Sterilità Sterile
Linea di prodotti PerformR
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Plug Style Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 12,500 x g