Learn More
Corning™ 1536-Well Polystyrene NBS™-Treated Microplates
Proprietary nonbinding surface is ideal for homogeneous assays with sticky enzymes or for reducing nonspecific binding to microplate wells
1363.53€ - 1906.38€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 32 x 48 |
No. of Wells | 1536 |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | 8 μL |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10143613
|
Corning™
3728BC |
Black | Generic barcodes |
1415.15€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17720708
|
Corning™
4572 |
White, Clear Bottom | Barcode |
1671.26€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10052443
|
Corning™
3729BC |
White | Generic barcodes |
1906.38€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17790698
|
Corning™
4567 |
Black, Clear Bottom | Barcode |
1671.26€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10189472
|
Corning™
3895 |
Black, Clear Bottom | Without barcode |
1834.84€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10027322
|
Corning™
3728 |
Black | Without barcode |
1363.53€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Corning 1536-well microplates are our highest density microplates available for high throughput screening. The microplates conform to standard microplate footprint and dimensions. These microplates are offered in solid black and white polystyrene, with round or flat bottoms, and in black-clear bottom formats.
- Total well volume of 10 μL for round well microplates and 12.8 μL for flat bottom microplates
- Recommended working volume up to 8 μL
- Round well bottom for reduced air entrapment and improved CV values and Z factor
- Raised well bottom for higher sensitivity
- Flood reservoir on four sides to reduce instrument contamination
- Lids are available separately. Corning lid (Cat. No. 3098) is compatible with these microplates.
Order Info
Packaged in bags of ten
Specifica
Standard | |
32 x 48 | |
8 μL | |
12.5 μL | |
50/Cs. |
Without Lid | |
1536 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
10/Pk. |