Learn More
Fisherbrand™ 15mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 15-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
279.00€ - 464.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10530631
|
Fisherbrand™
15 15 0793 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent, Black | 1.3 mm |
279.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11804990
|
Fisherbrand™
15 15 1083 |
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1.3 mm |
464.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11814990
|
Fisherbrand™
15 15 1748 |
PTFE/Butyl | Black, Gray, Red | 1.6 mm |
280.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 15mm
- Combination Seal
- PP
- Screw Cap
- Black
- Closed top,
- Screw 15-425
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
15 mm | |
Storage | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
100 |