Learn More
Testo™ Registro dati per temperatura e umidità 174 H
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –20 a 70 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Measurement data memory for 16,000 temperature and humidity readings
- Reliable measurement via humidity sensor
- Easy data analysis on the PC with appropriate software (three software versions available, basic software can be downloaded free of charge)
- USB interface for data transfer to PC included
- Includes wall bracket, battery (2 x CR 2032 lithium) and calibration protocol
Specifica
Specifica
| Tipo | Registro dati di temperatura e umidità |
| Memoria dati | 16000 valori di misurazione |
| Tipo di batteria | Litio |
| Autonomia della batteria | 1 anni |
| Canali | 2 |
| Interfaccia | USB |
| Protezione IP | IP20 |
| Modello | 174 H |
| Tipi di sensore | NTC |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il monitoraggio del clima |
| Vedi altri risultati |