Learn More
Testo™ 174H Mini Temperature and Humidity Data Logger
Use this mini data logger for reliable temperature and humidity recording. Testo™ 174H Mini Temperature and Humidity Data Loggers are ideal for use in such spaces as warehouses, museums, archives, offices or apartment blocks.
Marca:  Testo™ 0572 6560
Codice prodotto. 10231930
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Memory for up to 16,000 temperature and humidity measurements
  • Long life humidity sensor for reliable and accurate measurements
  • Easy data transfer via USB cable, practical data analysis and logging on PC
  • Free software download (ComSoft Basic)Includes wall bracket, 2 x CR 2032 lithium batteries, calibration protocol
Specifica
Specifica
16,000 Readings
1 year (15 min measuring cycle, +25°C)
IP 20
-20 to +70°C; Capacitive: 0 to 100 %RH*
60 x 38 x 18.5 mm
2 Lithium (CR2032)
2
±0.5°C (-20 to +70°C); Capacitive: ±3%RH (2 to +98 %RH); ±0.03%RH/K
0.1°C; 0.1% RH