Learn More
Bochem™ Pinze per crogioli E-Poli 18/10 con impugnatura in plastica PVC
Codice prodotto. 10336241
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10336241
Marca: Bochem™ 2162
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grips well
  • Con impugnatura in plastica PVC
  • Temperatura massima 145°C
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale E-Poli 18/10
Tipo Pinze per crogiolo