Learn More
Bochem™ Pinze per crogioli E-Poli 18/10 con impugnatura in plastica PVC
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Con impugnatura in plastica PVC
- Temperatura massima 145°C
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | E-Poli 18/10 |
| Tipo | Pinze per crogiolo |