Learn More
Bochem™ Pinze per crogioli in E-Poli 18/10 con scanalature
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With ridges
- Stainless steel
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | E-Poli 18/10 |
| Tipo | Pinze per crogiolo |