Learn More
Bochem™ Cucchiaio per prodotti chimici in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
2 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Chemical spoon
- With spatula handle
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Cucchiaio chimico |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 32 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |