Learn More
Bochem™ Cucchiaio per prodotti chimici in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10613151
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
2 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10613151
Marca: Bochem™ 3463
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cucchiaio in acciaio inossidabile per prodotti chimici.
  • Chemical spoon
  • With spatula handle
Specifica
Quantità Confezione da 10
Product Type Cucchiaio chimico
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm