missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Contact Bottom Evaporating Dishes
Marca: Bochem™ 8563
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Flat | |
Stainless Steel | |
Evaporating Dish | |
140 mm |
1000 mL | |
Round | |
75 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto