Learn More
Bochem™ Pinze per vetrini in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Stile punta:
Piegato
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Coverglas forceps
- Stainless steel
- Points 6mm wide
Specifica
Specifica
| Stile punta | Straight |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | 10/conf. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pinze per membrane, sterilizzazione in autoclave o fiamma, che assicurano una buona presa senza rischi |
| Tipo | Pinzette per coperchi in vetro |