Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Crucible Tongs
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Tipo | Crucible Tongs |