Learn More
Bochem™ Ago per dissezione in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Porta-aghi KOLLE 12000
Type 1 Eye Holder KOLLE 12000
Diameter (Metric) Inside:
1 mm
1.5 mm
2.5 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Tipo 1: anello
- Tipo 2: ago
- Tipo 3: lancetta
- Da utilizzare con porta-aghi Kolle Bochem 12000
- In acciaio inox
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 1.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Product Type | Occhio |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Porta-aghi KOLLE 12000 |
| Quantità | 10/conf. |