Learn More
Bochem™ Ago per dissezione in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 11865101
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Porta-aghi KOLLE 12000
Type 1 Eye Holder KOLLE 12000
Diameter (Metric) Inside:
1 mm
1.5 mm
2.5 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11865101
Marca: Bochem™ 12003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con porta aghi Bochem Kolle 12000.
  • Type 1: eye
  • Type 2: needle
  • Type 3: lancet
  • For use with Bochem needle holder Kolle 12000
  • Manufactured from stainless steel
Specifica
Diameter (Metric) Inside 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Product Type Eye
Da utilizzare con (apparecchiatura) Type 1 Eye Holder KOLLE 12000