Learn More
Bochem™ Microspatole con doppia estremità in acciaio inox 18/10
Manufactured from stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Ended Micro-spatulas are multi-purpose.
Marca: Bochem™ 3021
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Double endet
- Stainless steel
- Autoclavable
- Straight
Specifica
1 ciascuno | |
Diritto | |
Spatola multiuso per un'ampia gamma di utilizzi | |
5 mm | |
Acciaio inox 18/10 | |
130 x 5 mm | |
130 mm |
Sì | |
Micro-spatola a doppia estremità | |
40 mm | |
5 mm | |
2 mm | |
Acciaio inox 18/10 |