Learn More
Bochem™ Microspatole con doppia estremità in acciaio inox 18/10
Manufactured from stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Ended Micro-spatulas are multi-purpose.
Marca: Bochem™ 3015
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Doppia estremità
- In acciaio inox
- Autoclavabili
- Tipo dritto
Specifica
1 ciascuno | |
Diritto | |
Spatola multiuso per un'ampia gamma di utilizzi | |
3 mm | |
Acciaio inox 18/10 | |
150 x 3 mm | |
150 mm |
Sì | |
Micro-spatola a doppia estremità | |
40 mm | |
3 mm | |
1.5 mm | |
Acciaio inox 18/10 |