Learn More
Bochem™ Spatole doppie in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Double spatula
- 18/10 stainless steel
- Autoclavable
- Bent
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Piegate/Curve |
| Product Type | Spatola doppia |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 50 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 9 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 185 x 9 mm |
| Vedi altri risultati |