Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
35 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Piatto |
| Materiale | Stainless Steel |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Lunghezza (sistema metrico) | 220 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Peso (sistema metrico) | 260 g |