Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
35 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |