missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish

Codice prodotto. p-8006739
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
35 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10160411

Marca: Bochem™ 8454

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Forma del fondo Piatto
Materiale Stainless Steel
Forma Rectangular
Tipo Evaporating Dish
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Peso (sistema metrico) 260 g
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato